Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, bouchons en caoutchouc uniquement
Code produit 11964809 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
80 mL
300 ml
900 ml
Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon:
1,27 cm
1,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon unitSize
11964809 900 ml 1,9 cm 1 pièce
15173025 80 mL 1,27 cm -
11791489 300 ml 1,9 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11964809 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7544400
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Requires
Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux vannes de lyophilisateurs, les flacons de 40 et 80 ml utilisent un adaptateur de 0,5 po (1,3 cm) ; les tailles plus grandes utilisent un adaptateur de 0,75 po (1,9 cm).
Pour une utilisation avec les flacons Fast-Freeze
  • Bouchon en caoutchouc de silicone souple et non contaminant ; se clipse et se déclipse facilement, tout en assurant une étanchéité sous vide fiable
Spécification
Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon 1,9 cm
Capacité (métrique) 900 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Flask Top
Poids (impériale) 1 lb
Jetable Reusable
Mouth Style Large
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 11.1 cm
Poids (métrique) 0,5 kg