Learn More
Labconco™ Porte-flacons
Code produit 16895883 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
Grand
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16895883 S 1 pièce
16805893 Grand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16895883 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7543300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.30€
    64.17€ / 1 pièces
    Économisez 8.13€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Aide à éviter la fusion des échantillons
  • En acier inox
  • Permet de placer le fond d’un petit flacon à congélation rapide contenant l’échantillon à l’intérieur d’un flacon à congélation rapide plus grand
Especificaciones
Type Support pour flacons
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable
Dimensions S
À utiliser avec (application) Pour éviter la fusion des échantillons
À utiliser avec (équipement) Pour les flacons fast-freeze™, les flacons intérieurs 7542000 (40 ml) et 7542200 (80 ml) et les flacons extérieurs 75411
Largeur (impériale) 3,45 in
Hauteur (impériale) 5 in
Hauteur (métrique) 12,7 cm
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.