Learn More
Labconco™ Tubes à fond plat pour systèmes d’évaporation à vide RapidVap™ N2 et N2/48
Code produit 11781559 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) d’échantillon:
125 mL
450 mL
Conditionnement:
8 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) d’échantillon Conditionnement
11781559 450 mL 8 pièces
11771559 125 mL 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11781559 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7913408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00€
    1022.35€ / 8 pièces
    Économisez 132.65€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Tubes en verre borosilicaté à utiliser avec les systèmes d’évaporation Labconco RapidVap N2.
Tubes en verre borosilicaté à utiliser avec les systèmes d’évaporation RapidVap N2 et N2/48. Les tubes en verre rodé offrent un meilleur ajustement et un meilleur transfert de chaleur pour des taux d’évaporation plus rapides. Les tiges sont conçues pour être utilisées avec les déterminations programmées de points finaux Cool-Zone. Pour minimiser le temps d’évaporation, il faut utiliser le tube avec la tige de point final adaptée. Par exemple, si un point final de 1,5 ml est désiré, la sélection du tube 7913500 avec un volume de point final de 3,0 ml maximum entraînerait une période inutilement longue pour évaporer les derniers 1,5 ml dans la tige. Les tubes à fond plat sont destinés à être utilisés dans les applications où les échantillons sont prélevés à sec. Chaque tube gradué de 600 ml a une capacité d’échantillonnage allant jusqu’à 450 ml lors d’un vortex. Chaque tube gradué de 170 ml a une capacité d’échantillonnage allant jusqu’à 125 ml lors d’un vortex.
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Tube à fond plat
À utiliser avec (équipement) RapidVap Évaporateur à vortex
Volume (impériale) de l’échantillon 15 oz.
Volume (métrique) 600 mL
Volume (métrique) d’échantillon 450 mL
Poids (impériale) 4 lb
Poids (métrique) 1,8 kg