Learn More
Labconco™ Surface de travail plate
Code produit 16647142 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
72 in
Poids (impériale):
205 lb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Poids (impériale) Conditionnement
16647142 72 in 205 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16647142 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4882804
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Agrandissez votre espace de travail avec la surface de travail plane Labconco, parfaite lorsqu’elle est combinée aux hottes Labconco Fiberglass 30 et Basic™
Agrandissez votre espace de travail avec la surface de travail plane Labconco, parfaite lorsqu’elle est combinée aux hottes Labconco Fiberglass 30 et Basic™
Installation sur les armoires de stockage Labconco Protector™ et les supports pour base réglables en hauteur.
  • Monté sur deux armoires pour base standard Protector pour une prise en charge précise des boîtes à gants
  • Surfaces de travail plates solides en époxy
Spécification
À utiliser avec (équipement) Hotte de laboratoire basique 70, boîte de pesée Precise™ et XPert™
Hauteur (impériale) 1,25 po
Poids (impériale) 205 lb
Poids (métrique) 93 kg
Longueur (impériale) 30 po
Profondeur (impériale) 30 po
Largeur (impériale) 72 in
Hauteur (métrique) 3 cm
Profondeur (métrique) 76 cm
Largeur (métrique) 183 cm
Type de produit Surface de travail plate
Matériau Époxy
Couleur Noir
Style de coupe Sans découpe