Learn More
Labconco™ Chariot Flexi-Bin
Le chariot Labconco Flexi-Bin permet le transport en toute sécurité de la verrerie et des récipients chimiques.
Marque:  Labconco™ 09380-02
Code produit. 15212648
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pour un transport en toute sécurité de la verrerie et des récipients chimiques
• Bac en PE amovible résistant à la corrosion ; profondeur de 4 ou 8 po (10 ou 20 cm) ; les bacs sont interchangeables
• Fournis avec trois séparateurs longs et quatre courts en PE pour diviser le bac et maintenir les éléments en toute sécurité
  • Cadre tubulaire en acier soudé de calibre 18, revêtu de poudre, blanc glacier, avec poignées en caoutchouc
  • Étagère inférieure ouverte pour un stockage supplémentaire
  • Roulettes 4 po (10 cm) de dia. (deux freins)
  • Entièrement assemblé
  • Garantie à vie