Learn More
Labconco™ Accessoires pour ampoule de lyophilisation
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Les accessoires pour ampoules de lyophilisation permettent aux ampoules d’être utilisées avec les lyophilisateurs Labconco FreeZone.
- Les grands bouchons fendus en caoutchouc conviennent aux bouteilles de 5, 10, 20, 30, 50, 100 et 125 ml. Labconco Flacons de sérum (flacons avec bouchon de 20 mm).
- Boîte de 100.
- La torche d’étanchéité à l’oxygène / au gaz naturel a été spécialement conçue pour sceller à la flamme les ampoules de lyophilisation.
- Scelle tous les types de verres thermorésistants.
- Se raccorde au gaz naturel, au butane ou au propane et à l'oxygène avec un diamètre de 1/4 in Connecteurs de tuyau d'identification.
- L’adaptateur de soupape pour ampoule assure la connexion des ampoules aux chambres de séchage et aux collecteurs en connectant les ampoules aux orifices de vanne ou aux tiges en acier inoxydable.
- Dix par paquet.
Spécification
Spécification
| Type | Bouchon |
| Matériau | Caoutchouc |
| Quantité | 100 Pk. |
| À utiliser avec (équipement) | Système de lyophilisation |
| Diamètre (métrique) | 2 cm |