Learn More
Labconco™ Plateau en vrac FreeZone™
Code produit 11751449 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Plateau de séchage et de bouchage ou plateaux de séchage en vrac FreeZone™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11751449 Plateau de séchage et de bouchage ou plateaux de séchage en vrac FreeZone™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11751449 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7756200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00€
    386.53€ / 1 pièces
    Économisez 60.47€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Pour les plateaux de séchage en vrac FreeZone et/ou les plateaux de séchage et bouchage
  • Peut être utilisé avec les plateaux de bouchage et les plateaux de séchage en vrac
Spécification
Type Plateau en vrac
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Plateau de séchage et de bouchage ou plateaux de séchage en vrac FreeZone™
Largeur (impériale) 11.5 in
Largeur (métrique) 29,2 cm
Hauteur (impériale) 0,88 in
Hauteur (métrique) 2,2 cm
Longueur (impériale) 15 in
Longueur (métrique) 38,1 cm
Poids (impériale) 3 lb
Poids (métrique) 1,4 kg