Learn More
Labconco™ FreeZone™ Piège à verre lyophilisé
Code produit 17806138 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17806138 Verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17806138 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7871500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    558.69€
    532.55€ / 1 pièces
    Économisez 26.14€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Pour une utilisation dans FreeZone unités de lyophilisation
  • Piège à verre de remplacement
  • S'insère à l'intérieur CentriVap chambre de collecte du piège froid
  • Protège la chambre et le couvercle des matériaux corrosifs
  • Comprend un couvercle isolant, des tiges et des coudes de 1/2 in
  • Non compatible avec les modèles antérieurs à 2005 CentriVap Pièges à froid
Spécification
Matériau Verre
À utiliser avec (équipement) Freezone™ unités de lyophilisation
Type Piège