Learn More
Labconco™ Accessoires pour plateau de séchage en vrac ou bouchage Freezone™
Code produit 15103015 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
7 in
12 in
13 in
Poids (impériale):
3 lb
5 lb
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Poids (impériale) unitSize
15103015 7 in 5 lb 1 pièce
11701459 12 in 5 lb 1 pièce
15193075 13 in 3 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15103015 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7516200
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires pour plateaux de séchage et bouchage en vrac FreeZone.
Grille de support en acier inoxydable avec grille en plastique amovible. Permet de maintenir en place les bouchons pour ampoules et autres petits récipients. Convient aux récipients de 144 à 12 mm de diamètre. À utiliser avec Labconco Plateau de séchage pour bouchons et plateaux de rangement, avec fond coulissant. Acier inoxydable avec fond séparé coulissant permettant le contact direct des récipients en verre avec l'étagère. À utiliser avec Labconco Entretoises d'étagères pour séchoirs à bouchons et à plateaux de séchage en vrac, en acier inoxydable. À placer sur une ou deux étagères vides pour faciliter le bouchage de charges partielles de petits flacons ou bouteilles.
Spécification
Type Grille de support
Nbre d’étagères 0
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Fournissent un support pour boucher les ampoules et autres petits récipients
À utiliser avec (équipement) Plateaux de séchage et bouchage FreeZone™
Comprend Plateau en acier inox avec grille en plastique amovible
Largeur (métrique) 17,8 cm
Longueur (impériale) 7 in
Longueur (métrique) 17,8 cm
Poids (impériale) 5 lb
Poids (métrique) 2,3 kg