Learn More
Labconco™ Insert de piège en verre pour système CentriVap™
Code produit 10492960 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2550 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10492960 2550 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10492960 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7397605
Protège le réservoir à piège à froid et le couvercle CentriVap des produits corrosifs.
  • Inclus avec les systèmes pour acides CentriVap ; Accessoire pour les autres systèmes
  • Incompatible avec les pièges à froid antérieurs à 2005
Spécification
Type Insert pour piège
Capacité (métrique) 2550 mL
Nbre d’étagères 0
Matériau Verre
À utiliser avec (équipement) Piège à froid pour concentrateur CentriVap™
Poids (impériale) 4 lb
Poids (métrique) 1,8 kg