Learn More
Labconco™ Chariot pour verrerie
Code produit 16408090 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de tiroirs:
2
4
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de tiroirs Conditionnement
16408090 4 1 pièce
15156456 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16408090 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8045000
Expédition estimée: 31-12-2026
Transportez facilement de la verrerie, des articles en plastique et des petits instruments grâce au chariot pour verrerie Labconco.
Transportez facilement la verrerie, les articles en plastique et les petits instruments avec la Labconco Chariot de verres
  • Capacité de charge : 400 lb. (181 kg)
  • Cadre tubulaire en acier soudé de calibre 18 revêtu de poudre blanc glacier durable avec poignées en caoutchouc extrudées ergonomiques et étiquettes d’identification
  • Disponible avec deux paniers amovibles en fil d'acier recouvert de vinyle de 46 x 81 x 10 cm (18 x 32 x 4 in) ou quatre de 46 x 41 x 10 cm (18 x 16 x 4 in)
  • Le bac d’égouttement en plastique amovible recueille les déversements
  • Roulettes de 4 in (10 cm) de diamètre, deux avec verrous à orteils
  • Garantie à vie
Informations sur la commande
Livrée entièrement assemblée. Poids : 50 lb (23 kg).
Garantie
Garantie à vie.
Spécification
Nbre de tiroirs 4