Learn More
Labconco™ Guardian™ Airflow Monitor
Code produit 17915012 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Capuchon Premier Protection, capuchon Protection XL, capuchon Protection X Stream, Protector XL Hood, Protector XStream Hood
Alimentation électrique:
208 à 230 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Alimentation électrique Conditionnement
17915012 Capuchon Premier Protection, capuchon Protection XL, capuchon Protection X Stream, Protector XL Hood, Protector XStream Hood 208 à 230 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17915012 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9413301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Senses and alerts the operator to low airflow conditions.
  • From the monitor face plate, the user can easily select and calibrate a set point between 30 and 250 fpm using a velocity meter and a screwdriver.
  • Includes night setback, external alarm and alarm mute functions
  • Flush-mount design on Protector™ Premier™, XStream™ and XL™ Fume Hoods (up to 8 ft. models)
  • Audible/visual alarm
  • Electrical Reqts: 100-115V 50/60 Hz
  • Shipping Weight: 6 lb. (2.7kg)
Spécification
À utiliser avec (équipement) Capuchon Premier Protection, capuchon Protection XL, capuchon Protection X Stream, Protector XL Hood, Protector XStream Hood
Poids (impériale) 6 lb.
Poids (métrique) 2.7 Kg
Type de produit Guardian 500 Airflow Monitor
Alimentation électrique 208 à 230 V, 50/60 Hz
Modèle Guardian Airflow Monitor, 220 V
À utiliser avec (application) Chemical Fume Hoods
Alarm Range 30 to 250 fpm