Learn More
Labconco™ Couvercle Labconco pour chambre à -50 FreeZone de 4,5 L
Code produit 11701499 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambre à -50 FreeZone de 4,5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11701499 Chambre à -50 FreeZone de 4,5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11701499 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7730700
 Article restreint
Expédition estimée: 31-12-2026
Les couvercles s’adaptent aux chambres de séchage et aux chambres de collecteur FreeZone.
Couvercle de rechange pour les lyophilisateurs FreeZone de 4,5 L à -50°C fabriqués avant 2017. Vérifiez que la pièce correspond au volume et à la température du lyophilisateur FreeZone avant de procéder à l’achat.
Couvercle de rechange pour les lyophilisateurs FreeZone de 4,5 L à -50°C fabriqués avant 2017. Les couvercles s’adaptent aux chambres de séchage et aux chambres de collecteur FreeZone.
Spécification
Type Couvercle
Capacité (métrique) 4,5 L
À utiliser avec (équipement) Chambre à -50 FreeZone de 4,5 L
Poids (impériale) 2,5 lb
Poids (métrique) 1,1 kg