Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Adaptateurs pour flasques
Code produit 15193055 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
Port de 19/38 à 0,5 po
Port de 19/38 à 0,75 po
Port de 24/40 à 0,5 po
Port de 24/40 à 0,75 po
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
15193055 Port de 24/40 à 0,5 po 1 pièce
15173055 Port de 19/38 à 0,5 po 1 pièce
15183055 Port de 19/38 à 0,75 po 1 pièce
10691621 Port de 24/40 à 0,75 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15193055 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7568400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.35€
    63.82€ / 1 pièces
    Économisez 14.53€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Adaptateurs pour flasques : Pour connecter Lyph-Lock flacons reliés aux orifices de vannes de la chambre de séchage ou du collecteur
En verre borosilicaté, avec courbure à 90°
Spécification
Type Adaptateur pour flacon
Matériau Verre borosilicaté
Joint conique standard Port de 24/40 à 0,5 po
À utiliser avec (application) Pour la connexion des flacons Lyph-Lock aux orifices de passage sur les chambres de séchage ou les collecteurs
À utiliser avec (équipement) Flacons Lyph-Lock
Comprend Courbure de 90deg;
Poids (impériale) 0,5 lb
Poids (métrique) 0,2 kg