Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Assemblage de flacon de lyophilisation avec joints coniques standard 19/38
Code produit 15103035 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15103035 25 ml 1 pièce
15113035 50 ml 1 pièce
15123035 100 ml 1 pièce
15153035 750 ml 1 pièce
15163035 1000 ml 1 pièce
15133035 250 ml 1 pièce
15143035 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15103035 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7550000
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un complet Lyph-Lock La gourde comprend un couvercle et un fond en verre ainsi qu'un joint en caoutchouc.
Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre et un anneau en caoutchouc
  • Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour garantir une surface maximale et une lyophilisation efficace.
  • Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs (vendus séparément).
Specifications
Diamètre (impériale) externe 1,33 in
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (impériale) 1,45 in
Hauteur (métrique) 3,7 cm
Comprend Haut et bas en verre, bague d’étanchéité en caoutchouc de silicone
Type de produit Kit de flasque
Joint conique standard 19/38
Poids (impériale) 3 lb
Jetable Réutilisable
Mouth Style Joint
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 34 mm
Poids (métrique) 1.4 kg