Learn More
Labconco™ Lyph-Lock™ Assemblage de flacon de lyophilisation avec joints coniques standard 19/38
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre et un anneau en caoutchouc
Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour garantir une surface maximale et une lyophilisation efficace. Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs (vendus séparément).
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 3,55 in |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (impériale) | 7,36 in |
| Hauteur (métrique) | 18,7 cm |
| Comprend | Haut et bas en verre, bague d’étanchéité en caoutchouc de silicone |
| Type de produit | Kit de flasque |
| Joint conique standard | 19/38 |
| Poids (impériale) | 3 lb |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |