Learn More
Labconco™ Mini chambre de bouchage
Code produit 15342272 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de lyophilisation FreeZone™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15342272 Système de lyophilisation FreeZone™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15342272 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7569000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3035.00€
    1782.34€ / 1 pièces
    Économisez 1252.66€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Requires
Lyophilisateur FreeZone pour fixer la mini chambre de bouchage via le port
Pour la lyophilisation d’échantillons dans de petits flacons à sérum avec bouchons fendus
  • À utiliser avec un FreeZone™ Système de lyophilisation
  • Peut contenir 48 flacons de sérum de 2 mL et 8 flacons de sérum de 30 mL.
  • Après la lyophilisation, les flacons peuvent être bouchés tout en restant sous vide
  • Course du bouchon : 0,5 in (1,3 cm)
  • Pour les flacons d'une hauteur comprise entre 1,38 et 2,48 in. (3,5 à 6,3 cm)
  • Livré avec plateau pour le chargement et le déchargement des échantillons
Spécification
Type Mini chambre de bouchage
Nbre d’étagères 0
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Pour la lyophilisation d’échantillons dans de petits flacons à sérum avec bouchons fendus
À utiliser avec (équipement) Système de lyophilisation FreeZone™
Comprend 17 po de tubulure en pvc transparent
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,4 cm
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25,4 cm
Poids (impériale) 15 lb
Poids (métrique) 6,8 kg