Learn More
Labconco™ Moniteur d’oxygène, 0,1 à100 %
Code produit 11731539 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
11731539 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11731539 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5244501
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
10 m de câble de capteur d’M sélection, cordon d’alimentation pour connexion au prise électrique à l’intérieur de la boîte à gant et support de montage pour la suspension des tablettes inférieures (5061600, vendus séparément) ou le kit de tablettes arrière (5235000, vendu séparément)
Mesure le pourcentage d’oxygène à l’intérieur de la boîte à gants à l’aide d’un capteur électrochimique résistant aux produits chimiques
  • La plage de mesure est de 0,1 à 100 % d'oxygène (± % de la pleine échelle à 77 °F et 29,92 in de mercure)
  • Écran LCD du panneau avant
  • Conçu pour un usage général avec une concentration minimale de 1000 ppm (0,1 %).
  • S’utilise avec toutes les boîtes à gants
  • La référence 5244400 correspond aux boîtes à gants Precise.
  • Les modèles 5244500 et 5244501 sont compatibles avec les systèmes Protector et Precise.
Spécification
Substances à analyser détectables Oxygène
Limites de détection 1 ppm
Débit 0 à 10 L/min.
À utiliser avec (équipement) Boîtes de gants
Entrées Gaz
Linéarité 1 ppm
Type de produit Moniteur d’oxygène
Temps de réponse 15 sec. (1 sec. temps moyen)
Température (métrique) en fonctionnement 20 à 25 °C
Zéro bruit Oui
Précision 1 ppm
Profondeur (impériale) 6,2 in
Profondeur (métrique) 15.75 cm
Type d’affichage LCD
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Gamme étendue 10,000 ppm
À utiliser avec (application) Détection des niveaux d’oxygène à l’état de traces à l’aide d’un capteur électrochimique
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 10,9 in
Hauteur (métrique) 27.69 cm
Comprend Câble de capteur avec interconnexions de 10 pi, cordon d’alimentation pour branchement à la prise électrique intérieure de la boîte à gants et support de montage pour suspension sur les étagères intérieures (5061600, vendu séparément) ou kit d’étagère int
Plages de mesure 0 à 10 000 ppm
Tension 230 V
Poids (impériale) 12 lb
Poids (métrique) 5,4 kg
Largeur (impériale) 6,5 in
Largeur (métrique) 16.51 cm
Dérive de l’échelle 1 ppm
Température (impériale) en fonctionnement 68 à 77 °F