Learn More
Labconco™ Table portable
Code produit 13181156 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
35 x 19 x 36 in (88,9 x 48,26 x 91,44 cm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
13181156 35 x 19 x 36 in (88,9 x 48,26 x 91,44 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13181156 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8025000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Station de travail mobile qui se range lorsqu’elle n’est pas utilisée
  • Capacité de charge : 400 lb. (181 kg)
  • 1 in Cadre en acier carré revêtu d'époxy (2,5 cm)
  • Transporte les instruments lourds et les équipements volumineux en toute sécurité
  • Deux étagères en carton phénolique ouvertes avec une surface laminée en mélamine à haute pression résistent aux tâches et à la corrosion
  • Roulettes de 10 cm de diamètre ; deux avec freins à pied
Informations sur la commande
Poids : 50 lb (23 kg).
Garantie
Garantie à vie.
Spécification
Description Cadre en acier revêtu d’époxy
Dimensions (L x l x H) 35 x 19 x 36 in (88,9 x 48,26 x 91,44 cm)
Finition Revêtement époxy
Hauteur (impériale) 36 in
Hauteur (métrique) 91,44 cm
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 88,9 cm
Matériau Acier recouvert d’époxy
Largeur (impériale) 19 in
Largeur (métrique) 48,26 cm