Learn More
Labconco™ Supports de base pour boîte à gants Precise™
Code produit 11771459 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Base mobile
Stationnaire
Profondeur (métrique):
101,6 mm
78,7 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Profondeur (métrique) Conditionnement
11771459 Stationnaire 78,7 cm 1 pièce
11761459 Base mobile 101,6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11771459 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5235501
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les boîtes à gants Precise™
  • Hauteur réglable de 83,8 à 101,6 cm (33 à 40 in).
  • Surface de travail laminée noire fixe
  • L’étagère inférieure contient les équipements accessoires
  • Avec roulettes ou pieds de mise à niveau
Informations sur la commande
Dimensions : 31D x 60W x 33 à 40H (78,7 x 152,4 x 83,8 à 101,6 cm)
Spécification
À utiliser avec (équipement) Boîte à gants de précision, Boîte à gants de protection, XPert Boîte de pesée
Hauteur (impériale) 40 à 33 in
Poids (impériale) 225 lb
Poids (métrique) 102 kg
Profondeur (impériale) 31 po
Largeur (impériale) 60 in
Hauteur (métrique) 101,6 à 83,8 cm
Profondeur (métrique) 78,7 cm
Largeur (métrique) 152,4 cm
Type de produit Stationnaire
À utiliser avec (application) Applications générales de laboratoire