Learn More
Labconco™ Huile de la pompe à vide PrimeMate™
Code produit 17104534 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Huile hydrocarbonée paraffinique hydrotraitée
Huile hydrocarbonée synthétique
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17104534 Huile hydrocarbonée paraffinique hydrotraitée 1 pièce
15103025 Huile hydrocarbonée synthétique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17104534 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 1988001
Expédition estimée: 05-01-2027
Pour une utilisation avec le système de changement d’huile Labconco PrimeMate
  • Choix d’un gallon (3,8 L) d’huile hydrocarbonée paraffinique hydrotraitée ou d’huile hydrocarbonée synthétique
  • Recommandé pour Labconco pompes à vide à usage général
Spécification
Type de produit Huile de pompe à vide
Format Huiles
À utiliser avec (équipement) Système de changement d’huile PrimeMate
Matériau Huile hydrocarbonée paraffinique hydrotraitée
Volume (impérial) 1 gal.
Volume (métrique) 3,8 L