Learn More
Labconco™ Kits d’étagère pour armoires de stockage standard et des acides Protector™
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Le kit d’étagère intérieure offre un espace de rangement supplémentaire à l’intérieur Labconco des armoires de rangement Protector Acide. Comprend une étagère en acier poudré, un plateau en PVC résistant à l’acide, et des quincailleries de montage.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Armoire de stockage d’acide protectrice |
| Comprend | Étagère en acier recouvert d’époxy, plateau en polyéthylène résistant aux acides et matériel de montage |
| Largeur (métrique) extérieure | 76 cm |
| Type de produit | Kit d’étagères |
| Largeur (impériale) extérieure | 30 in |