Learn More
Labconco™ Boîte à gants pour atmosphère contrôlée Protector™
Code produit 16803353 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Certifications/Conformité:
CE
UL, ETL, CAN/CSA
Matériau:
Acier inoxydable
Fibre de verre
Type de bouchon:
Prise Schuko
Prise UK
Tension:
208/230 V
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Matériau Type de bouchon Tension unitSize
16803353 CE Fibre de verre Prise Schuko 208/230 V 1 pièce
11781529 UL, ETL, CAN/CSA Acier inoxydable Prise UK 208/230 V 1 pièce
16272581 UL, ETL, CAN/CSA Acier inoxydable Prise Schuko 208/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16803353 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5080035
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
Base de support, pompe à vide pour l’évacuation, gaz inerte pour le remplissage.
Les boîtes à gants offrent un environnement étanche pour travailler avec des matériaux sensibles à la contamination
  • Caractéristiques principales
    • Dépassement des conditions de confinement atmosphérique de classe 1 pour la perméation d'oxygène < 1,67 ppm/min par ISO Méthode d'essai 10648-2
    • Quatre vannes manuelles avec raccords à compression de 0,375 in, deux sur la chambre principale et deux sur la chambre de transfert
    • Contrôle automatique de la pression de la chambre principale, des cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre principale et des cycles d’évacuation et de remplissage de la chambre de transfert
    • Régulation du vide / pression entre -5 et +5 in de jauge d’eau dans la chambre principale et entre 0 et -29,5 in de mercure dans la chambre de transfert
    • Alarme sonore et visuelle dont le son peut être coupé et qui se déclenche lorsque le niveau de pression ou de vide dépasse les limites fixées
    • Pédale à trois positions (augmentation du gaz ou du remplissage, arrêt, évacuation ou diminution du gaz)
    • Barboteur de décharge de pression discret en acier inoxydable, installé en usine et monté à l'arrière ± jauge d'eau de 6 in
    • Deux entrées et sorties arrière de 0,75 in Raccords à compression OD pour une connexion facile à un purificateur de gaz ou à un système de séchage optionnel.
    • Testé en usine pour garantir l'étanchéité, aucune fuite détectable supérieure à 1 x 10
  • Caractéristiques supplémentaires
    • Affichage LCD de la chambre principale et de la pression de la chambre de transfert en pouces d’eau, en pouces de mercure et en mbar
    • Fenêtre d'observation en verre de sécurité feuilleté de 9,7 mm d'épaisseur, avec une surface d'observation de 91 cm de largeur x 70 cm de hauteur.
    • Paire de gants en néoprène de 0,015 in d'épaisseur, 30 in de long, taille 9,75
    • Deux de 8 in. Ports de gants en aluminium revêtu d'époxy, à double rainure et joints en néoprène
    • Interrupteurs pour lumières et prises électriques
    • Deux éclairages fluorescents de 25 W
    • Panneaux extérieurs en acier recouvert d’époxy par pulvérisation de calibre 18 et 20
    • Revêtement intérieur en acier inoxydable 304 avec portes de chambre de transfert intérieure et extérieure en acier inoxydable 304, panneau avant en acier inoxydable 304
    • Performances testées pour maintenir des niveaux d’oxygène aussi bas que 0,2 ppm et des niveaux d’humidité aussi bas que 1 ppm
    • perméation d'oxygène < 0,16 ppm/min par ISO 10648-2
    • Doublure en fibre de verre moulée monobloc avec portes de chambre de transfert intérieure et extérieure en acrylique transparent
    • Performances testées pour maintenir des niveaux d’oxygène aussi bas que 0,4 ppm et des niveaux d’humidité aussi bas que 2 ppm
    • perméation d'oxygène < 0,3 ppm/min par ISO 10648-2
Certifications
Référence à l’ETL, conformité avec la norme UL 61010-1 et la norme CAN/CSA C22.2 n° 1010.1 (modèles américains) ; Marquage CE (modèles internationaux)
Garantie
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de un an.
Spécification
Type de produit Boîte de gants
Type d’éclairage Fluorescent (2 x 25 W)
Matériau Fibre de verre
Ampérage 10 A
Certifications/Conformité CE
Profondeur (impériale) 34,4 in
Profondeur (métrique) 87,4 cm
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Atmosphère contrôlée pour matériaux sensibles
À utiliser avec (équipement) Purificateur de gaz AtmosPure™ Re-Gen
Hauteur (impériale) 45,7 in
Hauteur (métrique) 116,1 cm
Comprend 2 ampoules fluorescentes de 25 watts
Type de bouchon Prise Schuko
Ports 2
Tension 208/230 V
Garantie 1 an
Poids (impériale) 500 lb
Poids (métrique) 227 kg
Largeur (impériale) 63,9 in
Largeur (impériale) intérieure 35 in
Largeur (métrique) 162,3 cm
Largeur (métrique) intérieure 88,9 cm