Learn More
Labconco™ Protector™ Boîte à gants en fibre de verre à atmosphère contrôlée, 2 ports
Code produit 11711539 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
CE
Type de prise:
Prise Schuko
Prise UK
Tension:
208/230 V
208/230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Type de prise Tension Conditionnement
11711539 CE Prise UK 208/230 V 1 pièce
17855656 CE Prise Schuko 208/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11711539 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 5060031
 Article restreint
Expédition estimée: 06-04-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
Base de support, hauteur réglable, supports mobiles et fixes, gaz inerte pour le remplissage.
Les deux ports de la boîte à gants à atmosphère contrôlée en fibre de verre Labconco Protector™ offrent un environnement étanche pour le travail avec des matériaux sensibles à la contamination.
  • Le revêtement en fibre de verre moulé en une seule pièce fournit une surface lisse et durable qui résiste à la corrosion chimique et simplifie le nettoyage
  • L’extérieur en acier revêtu de poudre sèche présente une résistance supérieure à la corrosion
  • Deux de 8 in. Boîtier en aluminium revêtu d'époxy, ports à gants à double rainure avec joints en néoprène
  • Portes de chambre de transfert intérieures et extérieures compactes
  • Quatre soupapes manuelles d’entrée / sortie, deux sur la chambre principale et deux sur la chambre de transfert pour le vidage et le remplissage des chambres
  • Deux orifices sanitaires de Raccords à compression d'entrée et de sortie OD montés à l'arrière pour une connexion facile aux options AtmosPure™ Purificateur de gaz Re-Gen
  • Maintient des niveaux d'oxygène aussi bas que 0,4 ppm et des niveaux d'humidité aussi bas que 2 ppm.
  • Dépasse les conditions de confinement atmosphérique de classe I pour une faible perméation d'oxygène par ISO 10648-2 (< 0,3 ppm/min.)
  • Manomètres analogiques de la chambre principale et de la chambre de transfert pour surveiller les niveaux de pression à l’intérieur de la boîte
  • Barboteur de décharge de pression en acier inoxydable installé en usine et monté à l'arrière ± jauge d'eau de 6 in
  • Éclairage fluorescent de 120 foot-candles pour un intérieur lumineux
  • Le passe-fils intérieur mural situé sur le côté gauche permet l’installation sur site d’une prise électrique en option ou d’un port de passe-fils en option
  • Prise électrique murale intérieure droite, pour une charge maximale de 10 A.
  • Paire de gants en néoprène, 76 cm de long, imperméables à la vapeur d'eau, aux gaz et aux produits chimiques toxiques
  • Grande fenêtre de visualisation laminée en verre de sécurité 0,75 in d’épaisseur
  • Portes de chambre de transfert pivotantes intérieures et extérieures en acrylique transparent, à contrepoids et équipées de systèmes de verrouillage rapide
Certifications
Marquage de conformité CE (modèles internationaux), certification ETL (modèles nord-américains)
Garantie
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de un an.
Spécification
Type de produit Boîte de gants
Type d’éclairage Fluorescent (2 x 25 W)
Matériau Fibre de verre
Ampérage 10 A
Certifications/Conformité CE
Profondeur (impériale) 34,4 in
Profondeur (métrique) 87,4 cm
Affichage LCD
À utiliser avec (application) Atmosphère contrôlée pour matériaux sensibles
À utiliser avec (équipement) Purificateur de gaz AtmosPure™ Re-Gen
Hauteur (impériale) 45,7 in
Hauteur (métrique) 116,1 cm
Comprend 2 ampoules fluorescentes de 25 watts
Type de prise Prise UK
Ports 2
Tension 208/230 V
Garantie 1 an
Poids (impériale) 500 lb
Poids (métrique) 227 kg
Largeur (impériale) 63,9 in
Largeur (impériale) intérieure 35 in
Largeur (métrique) 162,3 cm
Largeur (métrique) intérieure 88,9 cm