Learn More
Labconco™ Armoire de stockage standard Protector™
Code produit 15189705 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
30 po
36 in
Nbre de portes:
2
Type de porte:
Fermeture manuelle
Fermeture manuelle double
Poids (impériale):
155 lb
180 lb
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Nbre de portes Type de porte Poids (impériale) Conditionnement
15189705 36 in 2 Fermeture manuelle double 180 lb 1 pièce
17935012 30 po 2 Fermeture manuelle 155 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15189705 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9900100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Includes
Quatre pieds de nivellement et un de 8 in Panneau de remplissage pour augmenter la profondeur de l’armoire de 22 à 30 in
L’armoire de stockage standard Labconco Protector™ peut être utilisée pour le stockage de fournitures et de petits instruments de laboratoire.
L’Armoire Labconco Protector™ de stockage standard peut être utilisée pour le stockage de fournitures et de petits instruments de laboratoire.
  • Supporte des charges de 800 lb (363 kg)
  • Construction en acier recouvert d’époxy durable
  • Son extérieur blanc glacier attrayant est un complément au mobilier de laboratoire et aux hottes filtrantes Labconco
  • Porte(s) à fermeture manuelle sans verrouillage
Informations sur la commande
Les kits de surface de travail et d’étagères intérieures sont vendus séparément
Spécification
Type de produit Armoire de stockage standard
Couleur Blanc
Matériau Acier recouvert d’époxy
À utiliser avec (application) Idéale pour le stockage et l’aération de petits instruments de laboratoire et d’acide doux et autres réactifs
Type de porte Fermeture manuelle double
Hauteur (impériale) 35.5 à 36.75 po
Hauteur (métrique) 90.17 à 93.34 cm
Comprend Quatre pieds de mise à niveau et un panneau de remplissage de 8 po (P) pour augmenter la profondeur de l’armoire de 22 à 30 po
Longueur (impériale) 22 in
Capacité de charge (impériale) 800 lb
Capacité de charge (métrique) 362.87 kg
Nbre de portes 2
Revêtement de surface Époxy
Poids (métrique) 81.64 kg
Largeur (impériale) 36 in
Poids (impériale) 180 lb
Largeur (métrique) 91.44 cm