Learn More
Labconco™ Adaptateur de transition pour soufflerie Protector XVS™ pour stations de ventilation
Code produit 15479454 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier recouvert d’époxy
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15479454 Acier recouvert d’époxy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15479454 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4861700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Adaptateur de transition pour soufflerie pour stations de ventilation
  • À utiliser avec les stations de ventilation Labconco Protector XVS
  • L’adaptateur de transition pour soufflerie en acier revêtu de poudre permet de raccorder un conduit rond en PVC au côté échappement de la soufflerie
Spécification
À utiliser avec (équipement) Conduit rond 4,25 x 7,75 po, station de ventilation Protector™ VS
Poids (impériale) 3 lb
Poids (métrique) 1,4 kg
Type de produit Adaptateur de transition pour ventilateur
Matériau Acier recouvert d’époxy