Learn More
Labconco™ Raccord de conduit flexible Protector XVS™ pour stations de ventilation
Code produit 15429484 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Station de protection VS ventilation
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15429484 Station de protection VS ventilation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15429484 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4861800
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Raccord de conduit flexible pour stations de ventilation
  • À utiliser avec les stations de ventilation Labconco Protector XVS
  • Le raccord de conduit flexible réduit les vibrations entre le ventilateur et les conduits en PVC ; fourni avec deux colliers d’installation
Spécification
À utiliser avec (équipement) Station de protection VS ventilation
Hauteur (impériale) 12 in
Poids (impériale) 8 lb
Poids (métrique) 3,6 kg
Hauteur (métrique) 30,48 cm
Comprend Raccordement de conduit flexible
Dimensions conduit rond en PVC de 6 in de diamètre
Matériau PVC
À utiliser avec (application) conduits