Learn More
Labconco™ Coude en PVC XVS™ pour stations de ventilation
Code produit 15459444 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Station de protection VS ventilation
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15459444 Station de protection VS ventilation 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15459444 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4708700
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Coude en PVC pour stations de ventilation
  • À utiliser avec les stations de ventilation Labconco Protector XVS
  • Le coude à 90° est doté de raccords d’extrémité à tulipe pour recevoir directement le conduit en PVC
Especificaciones
À utiliser avec (équipement) Station de protection VS ventilation
Hauteur (impériale) 13,62 in
Poids (impériale) 8 lb
Poids (métrique) 3,6 kg
Hauteur (métrique) 34,59 cm
Comprend 90 °Coude
Dimensions Conduit rond en PVC de 6 in de diamètre
Matériau PVC
À utiliser avec (application) Conçu pour une installation rapide et des pertes de pression minimales
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.