Learn More
Labconco™ Stations de ventilation Protector XVS™ :Conduit en PVC
Code produit 15489434 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Station de ventilation Protector™ XVS
Conditionnement:
3m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15489434 Station de ventilation Protector™ XVS 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15489434 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4708600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Accessoires pour les stations de ventilation Labconco Protector XVS
À utiliser avec les stations de ventilation Labconco Protector XVS
Canalisations
  • Les conduits standard en PVC de type I de 15,2 cm (6 po) de diamètre peuvent être coupés sans outils spéciaux et fixés avec de la colle à solvant (un raccord femelle est nécessaire pour joindre deux sections).Voir réf.16-304-12)
  • Le coude à 90° (Réf.16-304-11) est doté de raccords d’extrémité à embout pour recevoir directement une gaine en PVC
  • Le raccord de conduit flexible réduit les vibrations entre le ventilateur et les conduits en PVC ; fourni avec deux colliers d’installation
  • L’adaptateur de transition pour soufflerie en acier revêtu de poudre permet de raccorder un conduit rond en PVC au côté échappement du ventilateur
  • Le bouchon étanche sans pression en PVC (Réf.16-304-14) se raccorde directement à la gaine pour l’évacuation verticale de l’air effluent et son expulsion du bâtiment
  • Le bouchon empêche la pluie et la neige de pénétrer, mais ajoute peu de pression statique au système d’échappement
Spécification
À utiliser avec (équipement) Station de ventilation Protector™ XVS
Poids (impériale) 25 lb
Poids (métrique) 11,3 kg
Type de produit Conduit en PVC
Matériau PVC