Learn More
Labconco™ Bouchon étanche en PVC zéro pression Protector XVS™ pour stations de ventilation
Code produit 15429454 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Conduit rond en PVC de 6 po de diamètre pour station de ventilation Protector™ VS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15429454 Conduit rond en PVC de 6 po de diamètre pour station de ventilation Protector™ VS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15429454 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4722200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Bouchon étanche en PVC avec pression pour stations de ventilation
  • À utiliser avec les stations de ventilation Labconco Protector XVS
  • Le bouchon étanche zéro pression en PVC se raccorde directement au conduit pour l’évacuation verticale de l’air effluent et son expulsion du bâtiment
  • Le bouchon empêche la pluie et la neige de pénétrer, mais ajoute peu de pression statique au système d’échappement
Spécification
À utiliser avec (équipement) Conduit rond en PVC de 6 po de diamètre pour station de ventilation Protector™ VS
Hauteur (impériale) 36 in
Poids (impériale) 20 lb
Poids (métrique) 9,1 kg
Comprend Weathercap
Dimensions 6 in. dia. round PVC duct
Matériau PVC
À utiliser avec (application) Ducting