Learn More
Labconco™ Purifier™ Amortisseur étanche à l'air de la série Logic
Code produit 17879373 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
10 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Conditionnement
17879373 10 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17879373 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3776800
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Includes
Matériel et instructions d’installation
Se monte sur le raccord de la canopée des armoires de biosécurité Purifier pour ajuster le flux d'air d'échappement.
Se monte sur le raccord de la canopée des armoires de biosécurité Purifier pour ajuster le flux d'air d'échappement et se ferme pour les procédures de décontamination. Réglage manuel Fabriqué en acier inoxydable de type 304. 10 in (25,4 cm) de haut avec 10 in. (25,4 cm) diamètre extérieur entrée et sortie.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Armoires de stockage
Hauteur (impériale) 10 in
Poids (impériale) 13 lb.
Poids (métrique) 5.9 Kg
Hauteur (métrique) 25.4 cm
Diamètre (impériale) 10 po
Matériau Acier inoxydable (304)
À utiliser avec (application) Extraction de l'enceinte de biosécurité