Learn More
Labconco™ Banc de nettoyage vertical Purifier™
Code produit 18866605 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
24 in
36 in
48 in
Tension:
230 V
230 V
Type de prise:
Aucune fiche
Comprend:
Banc uniquement
Réservé au banc
UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Tension Type de prise Comprend Conditionnement
18866605 48 in 230 V Aucune fiche Réservé au banc -
17134871 24 in 230 V Aucune fiche Banc uniquement 1 pièce
18858477 24 in 230 V Aucune fiche UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air -
17144871 36 in 230 V Aucune fiche Banc uniquement 1 pièce
18864792 36 in 230 V Aucune fiche UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air -
18877512 48 in 230 V Aucune fiche UV, panel, minuteur, moniteur de débit d’air 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécur
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18866605 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 3970420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9940.00€
    7333.10€ / 1 pièces
    Économisez 2606.90€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
Les hottes verticales du purificateur ne fournissent pas de protection de l’utilisateur.Les matières biodangereuses, les toxines et les radionuclides doivent être manipulés dans les armoires de sécurité biologique de classe I ou II.(Voir Armoires de sécur
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Requires
Surface de travail et socle de base (vendus séparément).
Protégez le travail contre la contamination par les particules en choisissant la hotte verticale Purifier™.
  • Vitesse du flux descendant de 45-65 fpm et feuille de métal d’air aérodynamique
  • Fournissez un filtre HEPA, efficace à 99,99 % sur les particules 0,3 micron
  • ISO Classe 5 aérienne (anciennement classe 100 selon la norme fédérale 209E)
  • Ventilateur intégré à vitesse variable avec rotor motorisé et commande à semi-conducteurs, homologué pour 10 A
  • Conception de pression négative à sécurité intrinsèque
  • Minihelic manomètre et préfiltre jetable
  • Résistant aux UV, blanc glacier et gris, aluminium recouvert de poudre et construction en acier
  • Parois et fenêtre à guillotine en verre de sécurité trempé de 6,3 mm (0,25 in) d’épaisseur, opaques et résistants aux UV
  • Interrupteurs d’éclairage et de ventilation
  • Diffuseur d’air et ouverture de fenêtre à guillotine haute de 23,8 cm (9,4 in)
  • Un châssis ergonomique à angle 10° et articulé qui pivote vers le haut, se verrouille à une hauteur de charge de 50,8 cm (20 in.) et possède des joints d’essuyage pour favoriser ISO les conditions de classe 5
  • Deux ports utilitaires avec ouvertures et bouchons à iris
  • Liste ETL (modèles 115 volts, 60 Hz)
Informations sur la commande
Les hottes verticales peuvent être commandées avec des portes pliantes ; précisez lors de la commande.Le moniteur de débit d’air Guardian™ est proposé en option installée en usine sur tous les bancs ; spécifiez lors de la commande.
Garantie
Un an pièces et main-d’œuvre
Spécification
Type de produit Banc stérile
Revêtement Poudre
Type de filtre HEPA
Type d’éclairage Fluorescent
Matériau Aluminium et acier revêtu de poudre
Ampérage 3 A
Certifications/Conformité CAN/CSA C22.2, UL, CE
Couleur Blanc glacier, gris
Profondeur (impériale) 28,6 in
Profondeur (impériale) intérieure 25,3 in
Profondeur (métrique) 72.64 cm
Profondeur (métrique) intérieure 64.3 cm
À utiliser avec (application) Culture de tissus végétaux, préparation de plaques de milieu, inspection électronique, assemblage d’instruments médicaux et préparation de médicaments pharmaceutiques
Hauteur (impériale) 36,8 in
Hauteur (impériale) intérieure 22,7 in
Hauteur (métrique) 93.47 cm
Hauteur (métrique) intérieure 57.7 cm
Comprend Réservé au banc
Indice IP Aucun
Type de prise Aucune fiche
Ports Utilité
Tension 230 V
Poids (impériale) 195 lb.
Poids (métrique) 88 kg
Largeur (impériale) 48 in
Largeur (impériale) intérieure 46,8 in
Largeur (métrique) 121.9 cm
Largeur (métrique) intérieure 118.9 cm
Fréquence 50/60 Hz