Learn More
Labconco™ Blocs d’évaporateur à sec RapidVap™ Vortex
Code produit 15906160 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
18
50
Volume (métrique):
3 mL
5 mL
8 mL
12 ml
16 mL
40 mL
60 mL
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions Volume (métrique) Conditionnement
15906160 50 3 mL 1 pièce
15966150 50 5 mL 1 pièce
15786799 50 8 mL 1 pièce
15987956 50 16 mL 1 pièce
15986150 18 40 mL 1 pièce
15996150 18 60 mL 1 pièce
17837144 50 12 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15906160 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7324100
Expédition estimée: 29-01-2027
L’évaporateur à sec Labconco™ RapidVap™ Vertex nécessite un bloc d’aluminium solide qui comprend des poignées en acier inox pour insérer le bloc dans l’évaporateur et le retirer de celui-ci.
  • Composé d’aluminium solide avec poignées en acier inox pour le levage hors de l’évaporateur
  • Livré avec 0,21 in Orifice de 0,5 cm de diamètre dans le coin supérieur gauche pour l'insertion d'une sonde de température afin de surveiller la température du bloc supérieur.
  • Plusieurs variantes de blocs disponibles pour s’adapter à la taille du tube
  • Blocs personnalisés également disponibles
Spécification
Diamètre (impériale) du port 0,21 in
Diamètre (métrique) du port 5 mm
À utiliser avec (équipement) Évaporateur à sec RapidVap Vertex
Capacité 50 tubes (10 x 75 mm)
Matériau Aluminium
Nbre de positions 50
Type Bloc
Volume (métrique) 3 mL