Learn More
Concentrateur sous vide réfrigéré pour paillasse CentriVap Labconco avec couvercle en verre
BIOPHARMA
Code produit 10765614 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Aluminium revêtu d’époxy
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la cuve Conditionnement
10765614 Aluminium revêtu d’époxy 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10765614 Fournisseur Labconco Code fournisseur 7310031
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le concentrateur centrifuge réfrigéré CentriVap est conçu pour concentrer rapidement plusieurs petits échantillons sensibles à la chaleur, tels que l’ARN et les protéines, grâce à la force centrifuge, au vide et à la température contrôlée.
  • Extérieur en acier inox brossé et en acier recouvert d’époxy blanc glacier avec des touches de bleu
  • Couvercle à loquet avec capteur de sécurité.
  • Joint de couvercle sans phénol.
  • Cuve en aluminium revêtue d’époxy.
  • 1Système de réfrigération /4 hp pour refroidir la chambre à -4°C.
  • 300Chauffage à 300 watts pour chauffer la chambre à +100°C.
  • Capteur qui relève la température interne de la chambre.
  • Programmation contrôlée par microprocesseur pour une “Température 1” de -4°C à +100°C, durée “Température 1” de 1 à 999 minutes ou une durée indéfinie, “Température 2” de -4°C à +100°C et durée “Température 2” de 0 à 999 minutes ou une durée indéfinie. La mémoire peut stocker de 1 à 9 programmes.
  • Écran LCD pour l’affichage du numéro de programme, du point de consigne et de la “Température 1 et 2”, point de consigne et temps réels restant pour “Température 1 et 2” et de l’activation de la réfrigération (“Y” ou “N”).
  • Panneau de commande avec bouton marche / arrêt, bouton de préchauffage / refroidissement, bouton de sélection du point de consigne, boutons augmentation / diminution et 3 boutons de démarrage rapide.
  • Un moteur sans balais est possible grâce à un mouvement centrifuge pouvant atteindre jusqu’à 1725 tr/min.
  • Système d’arrêt rapide pour arrêter la pompe à vide, ouvrir la valve pour purger l’air dans la chambre et arrêter le rotor en quelques secondes après l’expiration du délai ou un appui sur le bouton marche / arrêt.
  • Soupape d’évacuation du vide automatique.
  • La fonction de temporisation du vide intégrée permet au rotor d’atteindre la vitesse avant de procéder au vide.
  • Une alarme sonore se déclenche pour signaler la fin de l’exécution des points de consigne.
  • 1/2 Raccord de tuyau en aluminium de / po de dia. ext. pour le raccordement à la tubulure de vide. Pompe à vide non incluse.
  • Port de vide avec raccord à déconnexion rapide pour tubes de 1/4 po de dia. int.
  • 115 Les modèles à 115 V ont une prise électrique à l’arrière pour connecter la pompe à vide en option au système.
  • Les modèles à 230 V sont équipés d’une prise électrique CEI inverse à l’arrière pour connecter la pompe à vide au système.
  • Les modèles à 115 V sont dotés d’un cordon à 3 fils de 10 pi avec prise NEMA 5-20.
  • Les modèles à 230 V sont équipés d’un cordon de 8 pi avec prise NEMA 6-20.
  • Dimensions générales avec couvercle fermé : 37,3 cm largeur x 55,1 cm profondeur x 42,2 cm hauteur (14,7 x 21,7 x 16,6 po).
  • Poids réel : 95 lb. (43 kg). Poids à l’expédition : 108 lb (49 kg).
Spécification
Matériau de la cuve Aluminium revêtu d’époxy
Plage de températures (métrique) -4°C à +100°C
Dimensions (L x l x H) 14,3 x 21,7 x 16,6 po (l x P x H)
Largeur (impériale) 14.3 in.
Largeur (métrique) 36.3 cm
Hauteur (impériale) 16.6 in.
Hauteur (métrique) 42.2 cm
Profondeur (impériale) 21.7 in.
Profondeur (métrique) 55.1 cm
Poids (impériale) 108,0 lb
Poids (métrique) 49,0 kg