Learn More
Labconco™ Replacement Lid Gasket
Code produit 11856775 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambre de séchage en vrac
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11856775 Chambre de séchage en vrac 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11856775 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7688500
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Replacement lids for use with FreeZone 1, 2.5 and 4.5 Liter Freeze Dry Systems.
Replacement lids for use with FreeZone 1, 2.5 & 4.5 Liter Freeze Dry Systems.
Replacement rubber gasket allows the chamber lid of a FreeZone Freeze Dryer to seal to the chamber during the lyophilization process.
Spécification
Type Lid Gasket
Capacité (métrique) 1, 2.5, 4.5 L
À utiliser avec (équipement) Chambre de séchage en vrac