Learn More
Labconco™ Pompes à vide rotatives à palettes
Code produit 10641120 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
220V NEMA 6-15P
230 V International
230 V inverse CEI
Débit:
117 l/min
195 l/min
Ampérage:
2,4 A
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Débit Ampérage Conditionnement
10641120 230 V International 195 l/min 2,4 A -
10666285 230 V inverse CEI 117 l/min 2,4 A -
10328852 220V NEMA 6-15P 117 l/min 2,4 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10641120 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7739403
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pompe, interrupteur marche/arrêt, cordon d’alimentation avec fiche, un adaptateur d’entrée de D.E. 12,7 mm (1/2 po.) et un de D.E. 19,1 mm (3/4 po.) et un flacon d’huile sous vide de 1 l (1 qt.)
Conçu pour une utilisation avec les systèmes Labconco Freeze-dry—la taille compacte s’adapte facilement aux armoires avec système de lyophilisation
Fournit une source de vide fiable pour d’autres produits, notamment les boîtes à gants et les concentrateurs centrifuges.
  • Pompes étanches à l’huile à deux étages avec ailette coulissante
  • Modes vide élevé et haut débit commutables
  • Ballast à gaz à trois positions (fermé, faible débit et haut débit)
  • Le moteur électrique monophasé, fermé et refroidi par ventilateur entraîne la pompe
  • Protection contre les surcharges thermiques avec redémarrage automatique
  • La vanne d’entrée empêche la rétroaspiration de l’air et de l’huile en cas de perte de puissance ou d’huile
  • Boîtier en fonte d’aluminium
  • Monté sur une plaque de base avec pieds en caoutchouc pour plus de stabilité
Les numéros n°. 16-108-218 est équipée d’un bouchon CEI inverse ; les modèles de capacité de pompage 117l/min. incluent un support de levage rétractable. Les modèles de capacité de pompage 195 l/min. incluent un support de levage Un filtre d’échappement de pompe avec éléments filtrants d’huile et d’odeur est également inclus.
Spécification
Vide max. 2 x 10-3 mBar
Ampérage 2,4 A
Comprend Pompe, quatre bouteilles d’huile d’un litre chacune et un filtre d’échappement avec éléments filtrants d’huile et odeurs. Interrupteur marche/arrêt, cordon d’alimentation avec prise pour la connexion directe de la pompe aux Labconco lyophiliseurs, un adaptateur d’entrée de 12,7 mm (1/2 in) et un adaptateur d’entrée d’entrée de 19,1 mm (3/4 in.)
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 18,4 x 6,5 x 10,4,1 in
Matériau Fonte d’aluminium
Type de prise 230 V International
Débit 195 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 10,4 po
Hauteur totale (métrique) 26,4 cm
Largeur totale (impériale) 6,5 po
Type de pompe Pompe à aube rotative
Pression maximale 1 distributeur automatique
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs
Tension 230 V