Learn More
Labconco™ Blocs d’échantillons pour systèmes d’évaporation RapidVap™ Vacuum et N2
Code produit 11791549 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Flacons à scintillation de 50 ml
Tubes de 10 ml
Tubes de 170 ml
Tubes de 23 ml
Nbre de positions:
26
48
69
110
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Nbre de positions Conditionnement
11791549 Tubes de 23 ml 69 1 pièce
11781549 Tubes de 10 ml 110 1 pièce
11711559 Tubes de 170 ml 48 1 pièce
11791469 Flacons à scintillation de 50 ml 26 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11791549 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7491400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00€
    1958.43€ / 1 pièces
    Économisez 96.57€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Blocs en aluminium revêtus de PTFE pour une utilisation avec les systèmes d’évaporation sous vide RapidVap.
Les blocs en aluminium revêtus de PTFE maintiennent la verrerie en place dans les systèmes d’évaporation sous vide RapidVap. Un bloc est requis pour tous les systèmes d’évaporation sous vide RapidVap. Les blocs sont interchangeables. Des blocs personnalisés pour la verrerie spéciale, tels que des flacons pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis), sont disponibles sur demande. Verrerie requise (non incluse).
†Pour les tubes jusqu’à une capacité maximale indiquée. Le volume réel de l’échantillon est de 66 – 75 % de capacité totale du tube et dépend de la forme du tube, de sa taille et de la vitesse de vortex.
‡Pour Labconco tubes à fond plat de borosilicate uniquement (voir 16-315-78 et -79). Peut également utiliser Labconco Tubes avec tiges RapidVap N2 Systèmes (voir 16-315-73 à -77, et 16-317-17B, 17C).
Spécification
Diamètre (impériale) 0,62 in
Diamètre (métrique) 1,6 cm
À utiliser avec (équipement) Système d’évaporation à vide RapidVap et d’évaporation N2
Capacité Tubes de 23 ml
Matériau Aluminium revêtu de PTFE
Nbre de positions 69
Plage de températures (métrique) 30°C à 100°C
Type Bloc
Volume (métrique) 23 mL
Poids (impériale) 7,4 lb
Poids (métrique) 3,4 kg