Learn More
Labconco™ Boîte et inserts de piégeage secondaire pour système CentriVap™
Code produit 10405395 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Boîte pour piège secondaire
Insert de piège à humidité
Insert de piège à radio-isotopes
Siphon anti-acide
Siphon anti-solvant
Poids (métrique):
1,8 kg
2,3 kg
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Poids (métrique) unitSize
10405395 Boîte pour piège secondaire 2,3 kg 1 pièce
15173095 Insert de piège à radio-isotopes 1,8 kg 1 pièce
11761479 Siphon anti-solvant 1,8 kg 1 pièce
10064023 Siphon anti-acide 1,8 kg 1 pièce
13265130 Insert de piège à humidité 1,8 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10405395 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7460900
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une deuxième protection pour les pompes à vide dans les systèmes d’évaporation
  • Réservoir transparent en polypropylène avec support de montage, 17 in. Tube en PVC de 43 cm et deux colliers de serrage
  • La boîte peut accueillir les inserts de piège listés dans le tableau
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Système CentriVap™
Comprend Support de montage
Type Boîte pour piège secondaire
Poids (impériale) 5 lb
Poids (métrique) 2,3 kg