Learn More
Labconco™ Kit de dispositifs de montage standard sous vide
Code produit 17641037 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Protecteur, XStream Hotte de laboratoire XL, XLE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17641037 Protecteur, XStream Hotte de laboratoire XL, XLE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17641037 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9808500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le kit comprend une tubulure en cuivre, une vanne en laiton et un bouton / connecteur jaune.
Le kit comprend une tubulure en cuivre, une vanne en laiton et un bouton / connecteur jaune.
  • Débit maximal de 8,6 PCM.
  • Pression de service maximale de 14,7 psi.
  • Les kits s’installent sur le côté droit ou gauche de toute hotte Protector Premier, XStream, XL, XLE ou PVC.
  • Chaque kit comprend un dispositif de montage télécommandé avec une vanne et une tubulure de 0,25 po de diamètre, un bouton de fixation à code couleur et un connecteur de tuyau à code couleur.
  • Spécification
    À utiliser avec (équipement) Protecteur, XStream Hotte de laboratoire XL, XLE
    Poids (impériale) 4 lb
    Poids (métrique) 1,8 kg
    Comprend Tubulure en cuivre de 0,25 po de diamètre, vanne en laiton et bouton vert, connecteur
    Type de produit Kit de dispositifs de montage standard sous vide (VAC)