Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Surface de travail pour 8 ft Protector™ Premier™ et Protector™ XL capots
Code produit 18896072 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Style de coupe:
Découpes de gobelets côté gauche et droit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Style de coupe
18896072 Découpes de gobelets côté gauche et droit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18896072 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9500822
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La surface de travail Labconco SpillStopper™ est creuse et profilée pour se conformer à la doublure intérieure pour contenir des déversements.
SpillStopper Les surfaces de travail sont aménagées pour contenir les déversements
  • Moulé à partir d’une formulation spéciale de résines époxy résistantes à la corrosion
  • Le bord avant a un grand rayon pour diriger aérodynamiquement le flux d’air vers la hotte
  • Des trous pré-percés pour les passages de plomberie et de ventilation sont fournis
  • Certains incluent des découpes de 6 x 3 in Évier à tasse
9500820 et 9500802
Pas destiné à être utilisé avec les armoires de stockage à solvants protecteurs
Spécification
À utiliser avec (équipement) Protector XL Hotte de laboratoire
Type de produit SpillStopper Surface de travail (8 ft)
À utiliser avec (application) 8 ft Protector Premier et Protector XL Hoods
Style de coupe Découpes de gobelets côté gauche et droit