Learn More
Labconco™ Chariot de laboratoire en acier inoxydable
Code produit 13484836 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (impériale):
400 lb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (impériale) Conditionnement
13484836 400 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13484836 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8019000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00€
    927.68€ / 1 pièces
    Économisez 47.32€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Contient une variété de fournitures, d’équipements et de récipients de laboratoire
  • Capacité de charge : 400 lb. (181 kg)
  • Deux plateaux amovibles en acier inoxydable ont une profondeur de 2 in (5 cm) sur trois côtés ; un côté est ouvert pour un transfert facile du comptoir au chariot
  • Cadre soudé durable avec revêtement en poudre cuit au four blanc glacier résistant à la corrosion
  • Les roulettes en caoutchouc dur de 4 in de diamètre (10 cm) stabilisent le mouvement sur des sols rugueux et irréguliers ; deux roulettes ont des verrous à orteils
  • Garantie à vie
Informations sur la commande
Livrée entièrement assemblée.Poids :23 kg (50 lb)
Garantie
Garantie à vie.
Spécification
Type de produit Chariot en acier inoxydable
Couleur Blanc glacier
Dimensions (L x l x H) 34,88 x 19,0 x 36,38 in (88,6 x 48,3 x 92,4 cm)
Comprend Deux casseroles amovibles en acier inoxydable poli de type 304 ; Roulettes de 4 in de diamètre, dont deux avec freins au niveau des orteils ; Poignées en caoutchouc extrudé ; Cadre tubulaire en acier soudé de calibre 18, revêtu de poudre blanc glacier ; étiquette d'identification
Capacité de charge (impériale) 400 lb
Matériau Acier
Nbre d’étagères 2