Learn More
Labconco™ Racks en acier inox pour systèmes d’évaporation RapidVap™ Vacuum et N2
Code produit 11731559 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
170 mL
600 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11731559 170 mL 1 pièce
11741559 600 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11731559 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7486300
 Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks en acier inox maintiennent les tubes RapidVap en position verticale.
Les racks en acier inox disposent de huit emplacements pour maintenir les tubes RapidVap à la verticale. Pour une utilisation avec des tubes de 600 ml.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’évaporation à vide RapidVap et d’évaporation N2
Capacité Tubes en verre de 170 ml
Matériau Acier inoxydable
Nbre de positions 8
Type Portoir pour tubes à essai
Volume (métrique) 170 mL
Poids (impériale) 2 lb
Poids (métrique) 0,9 kg