Learn More
Labconco™ Plateforme d’isolement Stand-Still™
Code produit 15538854 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
18,75 x 12 x 1,5 po (47,6 x 30,5 x 3,81 cm)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15538854 18,75 x 12 x 1,5 po (47,6 x 30,5 x 3,81 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538854 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 4028200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La plateforme d’isolement Labconco Stand-Still™ est utilisée pour placer les microscopes sur les armoires de biosécurité Purifier™ Cell Logic™+ avec pack Scope-Ready™.
  • Base en acier inoxydable de type 304, non poreuse et autoclavable, avec tampons d’isolement de 1,5 po (0,4 cm) de haut.
  • Réduit jusqu’à trois fois les vibrations verticales et horizontales, ce qui permet une bonne circulation de l’air dans l’armoire
Plateforme Stand-Still XL
Nécessite l’utilisation du joint Pure-Vu™ XL 4027810 ou 4027811 (références)
Spécification
Type de produit Vibration Isolation Platform
Couleur Silver
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (L x l x H) 18,75 x 12 x 1,5 po (47,6 x 30,5 x 3,81 cm)
Dimensions (L x l) 12 x 18.75 in.
À utiliser avec (application) For supporting microscopes on Cell Logic Biosafety Cabinets with ScopeReady package, to promote proper airflow through the cabinet
À utiliser avec (équipement) Microscopes, purifier cell logic class II biosafety cabinets
Hauteur (impériale) 1.5 in.
Hauteur (métrique) 3.81 cm
Longueur (impériale) 18.75 in.
Longueur (métrique) 47.6 cm
Poids (impériale) 8 lb.
Poids (métrique) 3.6 kg
Largeur (impériale) 12 in.
Largeur (métrique) 30.5 cm
Matériau Stainless Steel