Learn More
Labconco™ Boîte eavec insert de piégeage avec supports pour boîtes de gants Precise™
Code produit 11751479 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11751479 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11751479 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7815301
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Boîte en PP transparent
  • Compatible avec les inserts de piège chimique suivants : piège à acide (réf. 7814800), piège à humidité (réf. 7814900), piège à radio-isotopes (réf. 7815000), piège à solvant (réf. 7815200) ou piège à ammoniac (réf. 79956000), vendus séparément.
  • À utiliser avec Precise™ Atmosphère contrôlée et boîtes à gants de base, ainsi que Protector™ Boîtes à gants combinées et à atmosphère contrôlée
Spécification
Couleur Transparent
Matériau du coffret PP
Matériau Polypropylène
Pression maximale 1 bar
À utiliser avec (équipement) Piège à acide 7814800, piège à humidité 7814900, piège à radio-isotopes 7815000, piège à solvant 7815200 ou siphon anti-ammoniac 7995600
Comprend Support
Type Boîte
Poids (impériale) 5 lb
Poids (métrique) 2,3 kg