Learn More
Labconco™ Supports de tubes à essai pour flacons Fast-Freeze™ et Lyph-Lock™
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Maintient les tubes en position verticale pour la lyophilisation.
Maintient les tubes en position verticale à l’intérieur des flacons Fast-Freeze de 900 ml ou plus et des flacons Lyph-Locken acier inoxydable de 750 ml ou plus
Specifications
Specifications
| Type | Porte-tubes |
| Capacité (métrique) | 750, 900 ml |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Maintient les tubes en position verticale |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons Fast-Freeze™ de 900 ml ou plus et flacons Lyph Lock de 750 ml ou plus |
| Diamètre (impériale) | 3,5 in |
| Diamètre (métrique) | 8,33 cm |
| Hauteur (impériale) | 5 in |
| Hauteur (métrique) | 13,9 cm |
| Poids (impériale) | 0,5 lb |
| Show More |