Learn More
Labconco™ Collecteur à 2 ports pour systèmes CentriVap™
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Requires
Pompe à vide rotative requise
- Dispose de soupapes en caoutchouc néoprène
- Se connecte au piège à froid CentriVap, au piège à froid Ultra-Low ou à un système mobile
- Poids à l’expédition : 1 lb (0,5 kg)
Spécification
Spécification
| Type | Collecteur de piège à froid à 2 ports |
| À utiliser avec (équipement) | Système CentriVap™ |
| Poids (impériale) | 1 lb |
| Poids (métrique) | 0,5 kg |