Learn More
Labconco™ Lumière UV pour Purifier™ armoires de biosécurité Delta
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
Lampe UV pour utiliser avec des armoires de biosécurité Delta de 6'.
Spécification
Spécification
| Base Style | 2 broches |
| Charge de gaz | Argon |
| Source lumineuse | UV-C germicide |
| Lighting Life | 6 000 heures |
| Tension | 100/115/220/230 V |
| Puissance en watts | 30 watts |
| Wavelength | 254 nm |
| Poids (impériale) | 5 lb. |
| Poids (métrique) | 2.3 Kg |
| Couleur | Transparent |
| Afficher plus |