Description
Huile type B VACUUBRAND™. Flacon d’un litre. Huile de remplacement pour pompes à vide VACUUBRAND HYBRID™, 7584000 et 7584002.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Huiles |
| Format | Huiles |
| À utiliser avec (équipement) | Pompes à vide hybrides |
| Quantité | 1 l |
| Volume (impérial) | 33,8 oz. |
| Volume (métrique) | 1 L |