Learn More
Labconco™ Kit de tubulure de vide pour système CentriVap™ et RapidVap™
Code produit 10409543 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyuréthane
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10409543 Polyuréthane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10409543 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7814500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.17€
    225.05€ / 1 pièces
    Économisez 11.12€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Kit de tubulure à vide à utiliser avec les concentrateurs sous vide CentriVap Labconco et les évaporateurs RapidVap.
Kit de tubulure de vide pour les concentrateurs CentriVap et les évaporateurs RapidVap, comprend chacun deux tubulures de vide D.I. 1/2 po., longueur 48 po. Et 4 pinces pour tubulure.
Spécification
Matériau Polyuréthane
À utiliser avec (équipement) Système CentriVap™
Type Kit de tubulure de vide
Poids (impériale) 6 lb
Poids (métrique) 2,7 kg