Learn More
Labconco™ Paillasse à hauteur variable
Code produit 13457899 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
13457899 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13457899 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 8075000
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Paillasse facile à régler et qui peut être réglée sur quatre hauteurs
Paillasse facile à régler et qui peut être réglée sur quatre hauteurs
  • Capacité de charge :245kg (540 lb)
  • Cadre en acier tubulaire à revêtement en poudre blanc glacier résistant aux produits chimiques et durable
  • La surface de travail en résine de fibre de 1,125 po (3 cm) d’épaisseur est une surface laminée en mélamine haute pression
  • Hauteur de paillasse résistante réglable de 29,625 et 37,4 po (75 à 95 cm) à l’aide de goupilles en acier et d’écrous
  • Le revêtement en poudre cuit au four résiste à l’abrasion et à la corrosion
  • Les roulettes en polyuréthane non marquantes de 5 po de diamètre (12,7 cm) avec verrous à orteils se manœuvrent facilement et absorbent les vibrations
Informations sur la commande
Livrée entièrement assemblée.Poids :50,3kg (110 lb)
Garantie
Garantie à vie.
Spécification
Type de produit Paillasse mobile
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 96,5 x 71,1 x 75,2 à 94,9 cm (38 x 28 x 29,62 à 37,37 po)
À utiliser avec (application) Idéal pour le laboratoire
Hauteur (impériale) 29,62 à 37,37 in
Hauteur (métrique) 75,2 à 94,9 cm
Longueur (impériale) 38 in
Longueur (métrique) 96,5 cm
Capacité de charge (impériale) 540 lb
Capacité de charge (métrique) 245 kg
Poids (impériale) 111 lb
Poids (métrique) 50,4 kg
Largeur (impériale) 28 in
Largeur (métrique) 71,1 cm
Matériau Acier inoxydable